Learn More
Huenersdorf™ Bécher gradué en polypropylène avec poignée fermée et 2 échelles
Code produit. 12075605
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12075605
Marque: Huenersdorf™ 937000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bécher gradué en polypropylène Huenersdorf™ avec poignée fermée et 2 échelles comportent des graduations moulées par injection et gravées bleues. Les graduations sont marquées par incréments adaptés à la capacité.
  • Bécher en PP
  • Gradué
  • Échelle gravée bleue
  • Échelle moulée par injection
  • Transparent
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 151 mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Réservé à un usage en laboratoire, atelier et domestique
Hauteur (métrique) 206 mm
Comprend Avec échelle moulée par injection et échelle gravée bleue
Incréments 20 ml
Quantité 1par unité
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle graduée bleue