Learn More
Kappes Systeme™ Boîte de transport Euro en polypropylène
sur devis - 27.57€
Spécification
Matériau Polypropylène
Quantité 1/Paquet
Consulter d'autres spécifications
Produits 22
Code produit Marque Couleur Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
10093952
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4050
Bleu 400 x 300 x 120 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10522943
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4250
Bleu 400 x 300 x 220 mm
18.03€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10368872
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4150
Bleu 400 x 300 x 180 mm
15.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10125722
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4050
Bleu 600 x 400 x 120 mm
21.66€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10208302
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4150
Bleu 600 x 400 x 180 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10309312
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4250
Bleu 600 x 400 x 220 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10238012
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4350
Bleu 600 x 400 x 320 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10512563
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4450
Bleu 600 x 400 x 420 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10247722
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4054
Gris 400 x 300 x 120 mm
13.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10389062
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4254
Gris 400 x 300 x 220 mm
18.03€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10635643
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4154
Gris 600 x 400 x 180 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10710814
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4254
Gris 600 x 400 x 220 mm
27.57€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10155482
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4354
Gris 600 x 400 x 320 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10248012
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4454
Gris 600 x 400 x 420 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10532943
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4251
Rouge 400 x 300 x 220 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10768503
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4051
Rouge 400 x 300 x 120 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10207822
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6475.00.4151
Rouge 400 x 300 x 180 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10730234
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4051
Rouge 600 x 400 x 120 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10700814
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4151
Rouge 600 x 400 x 180 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10615823
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4251
Rouge 600 x 400 x 220 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10004132
Encompass
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4351
Rouge 600 x 400 x 320 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
10412722
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kappes Systeme™
6476.00.4451
Rouge 600 x 400 x 420 mm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
Polypropylène
1/Paquet
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato