Learn More
Kappes Systeme™ Boîte de transport Euro en polypropylène
Marque: Kappes Systeme™ 6475.00.4054
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Boîte de transport | |
Gris | |
Convoyeur, technologie à pince, machine de stockage et de récupération | |
1/Paquet | |
400 mm | |
120 mm |
Polypropylène | |
Rectangulaires | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
400 x 300 x 120 mm | |
300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Kappes Systeme™ Boîte de transport Euro en polypropylène
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu