Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PP Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
13.30€ - 25.65€
Spécification
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
Propriétés de résistance | Résistant aux températures jusqu’à 135 °C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10789592
|
Buerkle™
8706-0004 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
13.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10617721
|
Buerkle™
8706-0006 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
15.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10076241
|
Buerkle™
8706-0007 |
Tuyau de 6 à 8 mm |
16.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11836583
|
Buerkle™
8706-0008 |
Tuyau de 7 à 9 mm |
19.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10567312
|
Buerkle™
8706-0010 |
Tuyau de 9 à 11 mm |
22.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10014930
|
Buerkle™
8706-0012 |
Tuyau de 11 à 13 mm |
20.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11846603
|
Buerkle™
8706-0014 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
25.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Descripción
- Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
- Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Especificaciones
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
Polypropylène | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent |
Autoclavable | |
10/boîte, 20/taille | |
Y cylindrique |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène