Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 6 à 8 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
- Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tuyau de 7 à 9 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
| Propriétés de résistance | Résistant aux températures jusqu’à 135 °C |
| Forme | Y cylindrique |
| Couleur | Transparent |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction