Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 6 à 8 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
- Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 2.5 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tuyau de 3 à 5 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
| Propriétés de résistance | Résistant aux températures jusqu’à 135 °C |
| Forme | Y cylindrique |
| Couleur | Transparent |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion