Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en polypropylène, stériles
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
Marque: Corning™ 430291
143.73 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
- Stériles. Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
Spécification
Sans DNAse ni RNAse | |
Orange | |
Transparent | |
Oui | |
500 | |
Sans rack | |
Conique | |
1,69 oz. | |
Bouchon à joint | |
29,1 mm | |
Tube à centrifuger |
HDPE | |
1,2 in | |
50 mL | |
Polypropylène | |
25 | |
Stérile | |
114 mm | |
Conique | |
Grande zone de marquage blanche | |
Oui | |
15 500 x g |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25