Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ IRI-s
Fabriquées par Bollé Safety, les lunettes de sécurité IRI-s sont revêtues de Platinum™, un revêtement permanent qui donne une résistance élevée aux rayures et retarde l’apparition de buée au-delà des normes minimales requises.
Marque: Bollé Safety IRIPSI
11.18 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Revêtement anti-buée et anti-rayures Platinum™
Spécification
Antibuée, Anti-rayures | |
Transparent | |
Lunettes de sécurité | |
27 g |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant