Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate HL G1B, prise UE
Le modèle Hei-VAP Ultimate HL G1B permet un réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou directement via les boutons du panneau de commande.
Marque: Heidolph™ Instruments 575-01110-00
Description
Réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou pour un accès rapide pendant un procédé actif, directement via les boutons du panneau de commande.- Panneau de commande central avec écran tactile de 7 po
- Modèle de levage manuel avec verrerie diagonale G1 revêtue de plastique et transparente
- Affichage transparent de toutes les valeurs (modes Basic et Advanced)
- Avec minuteur, limitation de la température maximale, menu multilingue et affichage de texte pour les messages d’erreur
- Séparez les boutons pour la rotation et le chauffage grâce à la fonction de verrouillage pour éviter tout réajustement accidentel
- Éclairages annulaires LED et pictogramme pour afficher l’activité même à distance
- Bibliothèque de solvants intégrée pour faciliter le réglage du vide requis sur un contrôleur de vide externe
- Interfaces USB et Micro SD plus LAN / RS-232 (compatible Lab 4.0)
- Affichage en option de la température pour la vapeur
- Mise à niveau ultérieure possible de Hei-VAP Ultimate Control, y compris le contrôle du vide et du refroidisseur
Spécification
5 L | |
Évaporateur rotatif à levage manuel | |
Prise EU |