Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en PP
Installez ces attaches pour conserver les articles regroupés pendant l’autoclavage. Les attaches-câbles en polypropylène Cole-Parmer™ sont idéales pour les faisceaux de tubulures.
Marque:  Cole-Parmer™ 06830-85
Code produit. 11723391
  • 184.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Installez ces attaches pour conserver les articles regroupés pendant l’autoclavage. Les attaches-câbles en polypropylène Cole-Parmer™ sont idéales pour les faisceaux de tubulures.
  • Les attaches-câbles en polypropylène (PP) résistent à un certain nombre de produits chimiques
  • Résistance aux UV
  • Vendus par sachets de 1000
Spécification
Spécification
Attache-câble
Blanc
1 000/paquet
PP
10 cm
Idéal pour les kits de tubulures
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en PP > Couleur : Blanc ; longueur : 10 cm