Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages
Les pinces multi-usages OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30392200
50.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24223" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Pince polyvalente | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre | |
11 mm | |
5,000 po | |
127 mm | |
de 0 à 108 mm |
Nickelé | |
Pince, multi-usage, CLM-MULTI3SZL | |
9,76 po | |
248,00 mm | |
L | |
3 broches à ajustement simple |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24223Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 65%