Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en PP
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Longueur (métrique):
10 cm
20 cm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Installez ces attaches pour conserver les articles regroupés pendant l’autoclavage. Les attaches-câbles en polypropylène Cole-Parmer™ sont idéales pour les faisceaux de tubulures.
- Les attaches-câbles en polypropylène (PP) résistent à un certain nombre de produits chimiques
- Résistance aux UV
- Vendus par sachets de 1000
Spécification
Spécification
| Type | Attache-câble |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Quantité | 1 000/paquet |
| À utiliser avec (application) | Id├⌐al pour les kits de tubulures |