Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, raccords femelles avec embout de tuyau pour le montage de plaque
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
30.38€ - 52.85€
Spécification
Quantité d’emballage 25/taille
Comprend Connecteurs femelles, embout de tuyau
Type de produit Rapid Coupling
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Matériau Taille de la tubulure Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Taille de la tubulure Description Prix Quantité et disponibilité  
15268998
Afficher les documents
Buerkle™
8743-1101
POM 1.6 mm Avec vanne
30.38€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11849550
Afficher les documents
Buerkle™
8763-1140
POM 6,5 mm Dia. x 50 mm Avec vanne
46.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10728488
Afficher les documents
Buerkle™
8763-1040
POM 6,5 mm Dia. x 50 mm Sans vanne
36.88€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11859550
Afficher les documents
Buerkle™
8763-1150
POM 8 mm de dia. x 50 mm Avec vanne
48.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10082373
Afficher les documents
Buerkle™
8763-1160
POM Dia. 9,5 mm x 50 mm Avec vanne
46.05€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10245653
Afficher les documents
Buerkle™
8763-2160
Polypropylène Dia. de 9,5 mm x 50 mm Avec vanne
52.85€
1 pièce
En stock
Description
  • Fabriqués en POM ou en PP
  • Débit maximal possible
  • Utilisation facile à une main
  • Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
  • Pression de fonctionnement des raccords en POM à 20°C : jusqu’à 10 bars, température de fonctionnement entre −40°C à +80°C
  • Pression de fonctionnement des raccords en PP à 20°C : jusqu’à 8 bars ; température de fonctionnement entre 0°C et 110°C
  • Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
  • Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Spécification
25/taille
Connecteurs femelles, embout de tuyau
Rapid Coupling
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Raccords rapides, raccords femelles avec embout de tuyau pour le montage de plaque