Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, raccords femelles avec embout de tuyau pour le montage de plaque
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Matériau:
POM
Polypropylène
Taille de la tubulure:
1,6 mm
6,5 mm Dia. x 50 mm
8 mm de dia. x 50 mm
Dia. 9,5 mm x 50 mm
Dia. de 9,5 mm x 50 mm
Description:
Avec vanne
Sans vanne
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqués en POM ou en PP
- Débit maximal possible
- Utilisation facile à une main
- Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
- Pression de fonctionnement des raccords en POM à 20°C : jusqu’à 10 bars, température de fonctionnement entre −40°C à +80°C
- Pression de fonctionnement des raccords en PP à 20°C : jusqu’à 8 bars ; température de fonctionnement entre 0°C et 110°C
- Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
- Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Spécification
| Description | Avec vanne |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | POM |
| Longueur totale (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec | Tuyau 8 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 25/taille |
| Taille de la tubulure | 8 mm de dia. x 50 mm |
| Diamètre du filetage | NW 6,4 mm |
| Comprend | Connecteurs femelles, embout de tuyau |
| Afficher plus |