Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, raccords femelles avec embout de tuyau pour le montage de plaque
Code produit. 10245653 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Matériau:
POM
Polypropylène
Taille de la tubulure:
1,6 mm
6,5 mm Dia. x 50 mm
8 mm de dia. x 50 mm
Dia. 9,5 mm x 50 mm
Dia. de 9,5 mm x 50 mm
Description:
Avec vanne
Sans vanne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10245653
Marque: Buerkle™ 87632160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
  • Fabriqués en POM ou en PP
  • Débit maximal possible
  • Utilisation facile à une main
  • Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
  • Pression de fonctionnement des raccords en POM à 20°C : jusqu’à 10 bars, température de fonctionnement entre −40°C à +80°C
  • Pression de fonctionnement des raccords en PP à 20°C : jusqu’à 8 bars ; température de fonctionnement entre 0°C et 110°C
  • Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
  • Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec vanne
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 50 mm
À utiliser avec Tuyau 9,5 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Quantité d’emballage 25/taille
Taille de la tubulure Dia. de 9,5 mm x 50 mm
Diamètre du filetage NW 6,4 mm
Comprend Connecteurs femelles, embout de tuyau
Pression maximale 8 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Type de produit Coupleur rapide