Learn More
Thermo Scientific™ Coupe-tube pour tubes en polymère
Produisez des extrémités à plat, à 90° et sans bavure de tubulures en polymère pour les applications HPLC grâce au coupe-tube Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ A-327
55.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10344573
  • 63.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Produisez des extrémités à plat, à 90° et sans bavure de tubulures en polymère pour les applications HPLC grâce au coupe-tube pour tubes en polymère Thermo Scientific™. Il est compatible avec les tubes en polymère rigides et est livré avec des trous de guidage pour tubes de 0,16 cm (0,0625 in) et 0,32 cm (0,125 in).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coupe-tube
Extrémité à 90° sans bavure
1/boîte
de dia. int.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Coupe-tube pour tubes en polymère > Extrémité sans bavure à 90°