Learn More
Thermo Scientific™ Flacons non traités Nunc™
Réduisez les risques de contamination grâce à ces flacons non traités Thermo Scientific™ Nunc™ en polystyrène optiquement transparent de haute qualité pour les cultures cellulaires en suspension.
Marque:  Thermo Scientific™ 132903
481.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10681474
  • 509.00€ / 32 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bénéficiez de la conception conviviale de ces flacons Thermo Scientific™ Nunc™ non traités en polystyrène et optiquement transparents de haute qualité pour les cultures cellulaires en suspension.
Caractéristiques :
  • Bouchons blancs pour une identification facile
  • La conception ergonomique de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permet une manipulation et un pipetage aisés
  • Le TripleFlask™ Thermo Scientific™ avec trois couches parallèles a les mêmes dimensions externes qu’un flacon standard de 175 cm2
  • Le bouchon à filtre assure un débit d’air constant tout en minimisant les risques de contamination
  • Stérile et apyrogène
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
Verre
32
Stérile
Bouchon à vis
Non traité
Luer Lock mâle, 5 L, raccord cannelé 1/4 in
Fileté
2
Plat
500 cm2
200 ml
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot185807 Type de certificatCertificat de conformité Date21/03/2025 Catalog Number132903
Numéro de lot171574 Type de certificatCertificat de conformité Date02/12/2024 Catalog Number132903
Numéro de lot181270 Type de certificatCertificat de conformité Date02/12/2024 Catalog Number132903
Numéro de lot178970 Type de certificatCertificat de conformité Date02/12/2024 Catalog Number132903
Numéro de lot175652 Type de certificatCertificat de conformité Date02/12/2024 Catalog Number132903
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons non traités Nunc™ > Flacon non traité TripleFlask de 500 cm2, bouchon à filtre, volume total de 640 ml, volume utile de 200 ml, 32/boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.