Learn More
Heidolph™ Polymax 2040 (angle d’inclinaison de 5°)
Avec une surface utilisable de 390 x 340 mm, le Polymax 2040 est l’agitateur optimal pour augmenter le débit d’échantillons.
Marque:  Heidolph™ 542-40005-00
Code produit. 10283071
Description
Description
  • Il peut être équipé d’un deuxième étage, permettant même de doubler la surface
  • Surface utilisable de 390 × 340 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
230 V
Prise EU
390 x 340 mm
Nom du produit
Heidolph™ Polymax 2040 (angle d’inclinaison de 5°) > Prise EU