Learn More
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide
Les gants cryogéniques en polyimide ont été spécialement développés pour la manipulation d’objets très froids stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (allant de -120°C à -190°C).
Marque: Scilabub™ GLO/CMEM
Description
- Développés pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C)
- Les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide
- La couche externe est un matériau étanche pour résister à l’eau condensée sur des surfaces froides
- Perméable aux gaz (y compris à la vapeur d’eau) pour un confort accru de l’utilisateur, de sorte qu’il n’y a pas de condensation moite à l’intérieur
- Trous de couture non scellés pour réduire la masse autour des doigts
- Très durable, et conserve sa flexibilité (bien qu’avec un certain raidissement) pendant de longues périodes dans des atmosphères froides
- Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton
- Fabriqué selon la norme EN511
Spécification
EPI catégorie III | |
Bleu | |
Sans poudre | |
M | |
– 190°C | |
1/boîte | |
500 mm |
PI | |
Tissu | |
Gants cryogéniques | |
Non stérile | |
Coton | |
Eau |