Learn More
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide
Les gants cryogéniques en polyimide ont été spécialement développés pour la manipulation d’objets très froids stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (allant de -120°C à -190°C).
354.00€ - 419.21€
Spécification
Classification EPI catégorie III
Type de produit Gants cryogéniques
Temperature (Metric) Max – 190°C
Matériau de revêtement Coton
Quantité 1/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11813811
Afficher les documents
Scilabub™
GLO/CMEL
L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12981185
Afficher les documents
Scilabub™
GLO/CMEL
L
407.00€
1 paire
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12342239
Afficher les documents
Scilabub™
GLO/CMEM
M
407.00€
1 paire
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11803811
Afficher les documents
Scilabub™
GLO/CMEM
M Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12961185
Afficher les documents
Scilabub™
GLO/CMES
S
419.21€
1 paire
Expédition estimée: 15-04-2025
Description
  • Développés pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C)
  • Les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide
  • La couche externe est un matériau étanche pour résister à l’eau condensée sur des surfaces froides
  • Perméable aux gaz (y compris à la vapeur d’eau) pour un confort accru de l’utilisateur, de sorte qu’il n’y a pas de condensation moite à l’intérieur
  • Trous de couture non scellés pour réduire la masse autour des doigts
  • Très durable, et conserve sa flexibilité (bien qu’avec un certain raidissement) pendant de longues périodes dans des atmosphères froides
  • Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton
  • Fabriqué selon la norme EN511
Spécification
Spécification
EPI catégorie III
– 190°C
1/boîte
500 mm
Gants cryogéniques
Coton
Eau
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide