Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 80 C18
184.00€ - 1355.00€
Specifications
Granulométrie | 63 à 100 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 80 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10266261
|
Macherey-Nagel™
711011.100 |
0,1 kg |
184.00€
100g |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10022741
|
Macherey-Nagel™
711011.1000 |
1 kg |
1355.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10300255
|
Macherey-Nagel™
711011.1000 |
1 kg |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
63 à 100 μm | |
POLYGOPREP 60 à 80 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |