Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 80 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 711011.1000
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
63 à 100 μm | |
POLYGOPREP 60 à 80 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silice |