Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 80 C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 711011.1000
Code produit. 10300255
  • 1355.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
63 à 100 μm
POLYGOPREP 60 à 80
2 à 8
POLYGOPREP C18
Polygoprep
Chromatographie en phase liquide
60 Å
Chromatographie en phase liquide
1 kg
350 m2/g
Silice