Learn More
Kautex™ Cuves à col large en PE
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les cuves à col large en polyéthylène Kautex™ fournissent des ouvertures de remplissage facile afin de minimiser les déchets.
1.15€ - 723.66€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | PEHD |
Closure Included | Non |
Forme | Rond |
Type de produit | Cuve à col large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur de col | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur de col | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17888117
|
Kautex™
2000071492 |
100 ml | 31 mm | 77 mm |
723.66€
700 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10490781
|
Kautex™
2000070541 |
250 ml | 41 mm | 98 mm |
2.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10208850
|
Kautex™
2000070542 |
500 ml | 53 mm | 122 mm |
1.87€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17828117
|
Kautex™
2000070543 |
750 ml | 53 mm | 130 mm |
272.06€
108 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10400981
|
Kautex™
2000070544 |
1000 ml | 67 mm | 153 mm |
2.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15991391
|
Kautex™
2000070545 |
1500 ml | 67 mm | 173 mm |
167.18€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10370691
|
Kautex™
2000071066 |
2000 ml | 67 mm | 126 x 192 mm |
4.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10430211
|
Kautex™
2000071492 |
100 ml | 31 mm | 77 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10400791
|
Kautex™
2000070545 |
1500 ml | 67 mm | 173 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10606741
|
Kautex™
2000070543 |
750 ml | 53 mm | 130 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Rondes, robustes et faciles à nettoyer
- Particulièrement adaptés au stockage, au transport ou à l’élimination de matières en poudre ou en granulés
- Le bouchon peut être acheté séparément
Applications :
- emballage
- fonction de distribution
- envoi d’échantillons
- expédition
- transport
- stockage
Spécification
Naturel | |
Non | |
Cuve à col large |
PEHD | |
Rond |