Learn More
Kautex™ Cuves à col large en PE
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Conditionnement:
1 pièce
108 pièces
48 pièces
700 pièces
Description
- Rondes, robustes et faciles à nettoyer
- Particulièrement adaptés au stockage, au transport ou à l’élimination de matières en poudre ou en granulés
- Le bouchon peut être acheté séparément
Applications :
- emballage
- fonction de distribution
- envoi d’échantillons
- expédition
- transport
- stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 31 mm |
| À utiliser avec (application) | Distribution, conditionnement, stockage |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 720/boîte |
| Poids (métrique) | 0,01 kg |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Clarity | Naturel |
| Closure Included | Non |
| Afficher plus |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering