Learn More
Kautex™ Cuves à col large en PE
Code produit. 10430211
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Conditionnement:
1 pièce
108 pièces
48 pièces
700 pièces
Code produit. 10430211
Marque: Kautex™ 2000071492
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les cuves à col large en polyéthylène Kautex™ fournissent des ouvertures de remplissage facile afin de minimiser les déchets.
  • Rondes, robustes et faciles à nettoyer
  • Particulièrement adaptés au stockage, au transport ou à l’élimination de matières en poudre ou en granulés
  • Le bouchon peut être acheté séparément
Applications :
  • emballage
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • expédition
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 31 mm
À utiliser avec (application) Distribution, conditionnement, stockage
Matériau HDPE
Nbre par carton 720/boîte
Poids (métrique) 0,01 kg
Couleur de bouchon Noir
Clarity Naturel
Closure Included Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 77 mm
Type de produit Cuve à col large
Diamètre (métrique) 48 mm