Learn More
Bel-Art™ Sachets utilitaires en polyéthylène
Les sachets transparents réutilisables sont parfaitement adaptés à l’expédition ou au stockage et peuvent servir de sachets à échantillons
45.82€ - 56.40€
Spécification
Type de produit | Sample Bag |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de bouchon | Zip Tie |
Jetable | Single-use |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15339202
|
Bel-Art™
H13176-0816 |
16 x 8 po (406 x 203 mm) | 0,038 mm |
52.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11843921
|
Bel-Art™
H13176-1220 |
20 x 12 po (508 x 305 mm) | 0,038 mm |
56.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15582101
|
Bel-Art™
H13176-1016 |
16 x 10 po (406 x 254 mm) | 0,038 mm |
45.82€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les sachets transparents réutilisables sont parfaitement adaptés à l’expédition ou au stockage et peuvent servir de sachets à échantillons
- Matériau approuvé par la FDA ; Sans latex
- Différentes tailles disponibles pour répondre au mieux aux exigences particulières en matière de conditionnement
- Non autoclavable
Spécification
Sample Bag | |
Zip Tie | |
Polyéthylène |
Non autoclavable | |
Single-use |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Sachets utilitaires en polyéthylène