Learn More
Bel-Art™ Sachets utilitaires en polyéthylène
Code produit. 11843921 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 16 po (254 x 406 mm)
16 x 10 po (406 x 254 mm)
16 x 8 po (406 x 203 mm)
20 x 12 po (508 x 305 mm)
Épaisseur (métrique):
0,038 mm
0,102 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11843921
Marque: Bel-Art™ H131761220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sachets transparents réutilisables sont parfaitement adaptés à l’expédition ou au stockage et peuvent servir de sachets à échantillons
  • Matériau approuvé par la FDA ; Sans latex
  • Différentes tailles disponibles pour répondre au mieux aux exigences particulières en matière de conditionnement
  • Non autoclavable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Zip Tie
Couleur Clear
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,038 mm
Dimensions (L x l) 20 x 12 po (508 x 305 mm)
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 508 mm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 305 mm
Type de produit Sample Bag