Learn More
Bel-Art™ Sachets utilitaires en polyéthylène
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 16 po (254 x 406 mm)
16 x 10 po (406 x 254 mm)
16 x 8 po (406 x 203 mm)
20 x 12 po (508 x 305 mm)
Épaisseur (métrique):
0,038 mm
0,102 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les sachets transparents réutilisables sont parfaitement adaptés à l’expédition ou au stockage et peuvent servir de sachets à échantillons
- Matériau approuvé par la FDA ; Sans latex
- Différentes tailles disponibles pour répondre au mieux aux exigences particulières en matière de conditionnement
- Non autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Zip Tie |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,038 mm |
| Dimensions (L x l) | 16 x 10 po (406 x 254 mm) |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (métrique) | 406 mm |
| Afficher plus |