Learn More
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | dimClosureType | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | dimClosureType | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11934385
|
Fisherbrand™
14955191 |
83.05€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11984385
|
Fisherbrand™
14955194 |
90.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11974395
|
Fisherbrand™
14955185 |
117.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11944405
|
Fisherbrand™
14955182 |
72.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11984395
|
Fisherbrand™
14955189 |
104.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11954405
|
Fisherbrand™
14955181 |
144.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11974405
|
Fisherbrand™
14955188 |
135.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
- Sachets sûrs et sans contaminants pour assurer des résultats d’analyse fiables
- Fabriqués en PE vierge épais qui répond aux spécifications de la FDA
- Peuvent contenir des matériaux solides, semi-solides et liquides
- Faciles à utiliser. Insérez l’échantillon et scellez en tournant le sachet vers l’extérieur quatre fois et en repliant les extrémités des fils vers l’intérieur
- Moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sacs à échantillons en polyéthylène