Learn More
Fisherbrand™ Sacs à échantillons en polyéthylène
Réservés à un usage en laboratoire pour prélever des échantillons dans un environnement stérile.
Marque:  Fisherbrand™ 14955188
Code produit. 11974405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    64.25€ / 500 pièces
    Économisez 70.75€
    52% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 02-06-2026
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sachets sûrs et sans contaminants pour assurer des résultats d’analyse fiables
  • Fabriqués en PE vierge épais qui répond aux spécifications de la FDA
  • Peuvent contenir des matériaux solides, semi-solides et liquides
  • Faciles à utiliser. Insérez l’échantillon et scellez en tournant le sachet vers l’extérieur quatre fois et en repliant les extrémités des fils vers l’intérieur
  • Moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons