Learn More
Dueperthal™ Récipient pour brosse en PE
28.45€ - 92.60€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Comprend | Bouchon, brosse |
Matériau | Polyéthylène |
Type de produit | Récipient pour brosse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11964318
|
Dueperthal™
4.14.045 |
0,45 L |
28.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974318
|
Dueperthal™
4.14.090 |
0,9 L |
92.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984318
|
Dueperthal™
4.14.150 |
1,5 L |
41.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Distributeur de solvants pour pinceaux• Bol de distribution avec contrôle de niveau.Limite l'évaporation du solvant en réduisant la surface de contact avec l'air
• Le pinceau reste en permanence dans le liquide et ne sèche pas
• Réservoir polyéthylène gradué avec emplacement pour le couvercle
• Distributeur pour pinceau
Spécification
Blanc | |
Bouchon, brosse | |
Polyéthylène | |
Récipient pour brosse |