Learn More
Dueperthal™ Récipient pour brosse en PE
Marque: Dueperthal™ 4.14.150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Distributeur de solvants pour pinceaux• Bol de distribution avec contrôle de niveau.Limite l'évaporation du solvant en réduisant la surface de contact avec l'air
• Le pinceau reste en permanence dans le liquide et ne sèche pas
• Réservoir polyéthylène gradué avec emplacement pour le couvercle
• Distributeur pour pinceau
Spécification
1,5 L | |
190 mm | |
Polyéthylène |
Blanc | |
Bouchon, brosse | |
Récipient pour brosse |