Learn More
Dueperthal™ Récipient pour brosse en PE
Marque:  Dueperthal™ 4.14.090
Code produit. 11974318
  • 92.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Distributeur de solvants pour pinceaux
• Bol de distribution avec contrôle de niveau.Limite l'évaporation du solvant en réduisant la surface de contact avec l'air
• Le pinceau reste en permanence dans le liquide et ne sèche pas
• Réservoir polyéthylène gradué avec emplacement pour le couvercle
• Distributeur pour pinceau
Spécification
Spécification
0,9 L
180 mm
Polyéthylène
Blanc
Bouchon, brosse
Récipient pour brosse