Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique
Utilisés à des fins de codage par code-barres et d’identification
137.00€ - 565.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Format | Étiquette |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Finition | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Finition | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12809948
![]() |
Brady™
116371 |
1,52 x 6,67 cm (l x H) | Mat | Étiqueteuse BBP™ 11 | 1500/Bte |
178.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
30041436
|
Brady™
116409 |
6.35 W x 6.35 cm H | Matte | Multiple printer models | 2500/Pk. |
356.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13455748
|
Brady™
116388 |
2,54 x 1,9 cm (l x H) | Mat | Plusieurs modèles d’imprimante | 5000/Bte |
565.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15348274
![]() |
Brady™
116367 |
2,54 x 2,54 cm | Mat | Étiqueteuse BBP™ 11 | 1500/Bte |
227.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15108385
|
Brady™
116389 |
2,54 x 1,9 cm (l x H) | Mat | Étiqueteuse BBP™ 11 | 2500/Bte |
374.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12678293
![]() |
Brady™
116372 |
1.9 x 5.59 cm (W x H) | Mat | Étiqueteuse BBP™ 11 | 1500 rouleau(x) |
167.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
30041400
|
Brady™
116410 |
6.35 W x 6.35 cm H | Matte | Étiqueteuse BBP™ 11 | 2500/Pk. |
427.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561203
![]() |
Brady™
116387 |
1,9 x 4,57 cm (l x H) | Mat | Étiqueteuse BBP™ 11 | 1500/Bte |
137.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12646045
![]() |
Brady™
116386 |
1.27 x 4.57 cm (W x H) | Mat | Étiqueteuse BBP™ 11 | 1500 rouleau(x) |
149.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Disponible avec finition mate ou brillante
- Disponible dans différentes largeurs et longueurs de rouleau
Spécification
RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Étiquette | |
Polyester |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique