Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique
Code produit. 13455748
Click to view available options
Dimensions (métrique):
1,27 x 4,57 cm (l x H)
1,52 x 6,67 cm (l x H)
1,9 x 5,59 cm (l x H)
1,9 x 4,57 cm (l x H)
2,54 x 1,9 cm (l x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 x 6,35 cm (l x H)
Finition:
Mat
À utiliser avec (équipement):
Imprimantes principales BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm
Plusieurs modèles d’imprimante
Étiqueteuse BBP™ 11
Quantité:
1500/Bte
1500 rouleau(x)
2500/Bte
2 500/paquet
5000/Bte
Conditionnement:
1 rouleau
2500 pièces
Code produit. 13455748
Marque: Brady™ 116388
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de codage par code-barres et d’identification
  • Disponible avec finition mate ou brillante
  • Disponible dans différentes largeurs et longueurs de rouleau
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames
À utiliser avec (équipement) Plusieurs modèles d’imprimante
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-88-492-5
Nb par paquet 5000 Label(s) / Roll
Quantité 5000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Dimensions (métrique) 2,54 x 1,9 cm (l x H)
Plage de températures (impériale) -320°F to 230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0.0032 in.
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Répétition verticale (métrique) 22,23 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Longueur (impériale) 0.75 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 2,54 cm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19,05 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-88-492-5