Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique
Click to view available options
Dimensions (métrique):
1,27 x 4,57 cm (l x H)
1,52 x 6,67 cm (l x H)
1,9 x 5,59 cm (l x H)
1,9 x 4,57 cm (l x H)
2,54 x 1,9 cm (l x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 x 6,35 cm (l x H)
Finition:
Mat
À utiliser avec (équipement):
Imprimantes principales BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm
Plusieurs modèles d’imprimante
Étiqueteuse BBP™ 11
Quantité:
1500/Bte
1500 rouleau(x)
2500/Bte
2 500/paquet
5000/Bte
Conditionnement:
1 rouleau
2500 pièces
Description
- Disponible avec finition mate ou brillante
- Disponible dans différentes largeurs et longueurs de rouleau
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | blanc, Translucide |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |