Learn More
Berkshire International™ Lingettes pour salles blanches Durx™ 770, classe 100, classe ISO 5
Lingettes pour salles blanches à particules ultra-basses, idéales pour le nettoyage des pièces critiques et petites. Les lingettes pour salle blanche Berkshire International™ Durx™ 770, classe 100, classe ISO 5 sont très absorbantes et présentent une forte résistance humide.
Marque: Berkshire International™ DR770.0909.20
47.31 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Convient au nettoyage et à l’essuyage.
- Particulièrement adaptés à une utilisation intensive, aux tâches de maintenance régulière, aux applications photo-résistantes et aux bains d’eau-forte.
- La lingette peut être utilisée pour le nettoyage et l’entretien dans les laboratoires, l’aéronautique, l’électronique, le traitement des aliments, le traitement photo et les semi-conducteurs, la carte de circuits imprimés, la fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux.
- Fibres de cellulose et de polyester non tissées, spécialement traitées pour réduire la production de particules et augmenter l’absorbance tout en conservant une forte résistance humide.
Spécification
Essuyeur pour salle blanche | |
Haut | |
Classe 100, ISO classe 5 | |
23 x 23 cm | |
300 Paquet |
Polyester Cellulose | |
Autoclavable | |
Non-tissé | |
Nettoyage et entretien dans les laboratoires, l'aérospatiale, l'électronique, l'agroalimentaire, le traitement des photos et la fabrication de semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés, de produits pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux. | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000850919 | Certificat d’analyse | 25/02/2025 | DR770.0909.20 |
0000850608 | Certificat d’analyse | 25/02/2025 | DR770.0909.20 |
0000850608 | Certificat de conformité | 24/02/2025 | DR770.0909.20 |
0000850919 | Certificat de conformité | 24/02/2025 | DR770.0909.20 |
0000849379 | Déclaration de conformité | 11/10/2024 | DR770.0909.20 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %