Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks
Code produit. p-7185209 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
30 L
35 l
47 L
95 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16659551
Marque: Cole-Parmer™ 4426059
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide
  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Autonomie statique : 21 jours
Capacité (métrique) 2 L
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 27,94 cm
Diamètre (impériale) interne 1,125 in
Diamètre (impériale) externe 11 po
Diamètre (métrique) interne 3 cm
Diamètre (métrique) externe 27,94 cm
Matériau Aluminium