Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Pluvius
Protection Sympatex™, chaussures ultra résistantes à l’usure et ultra déperlantes, y compris aux produits chimiques corrosifs. Adhérence exceptionnelle par tous les temps et un bon ajustement au pied.
258.00€ - 261.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir, Gris |
Conception | Pluvius |
Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13419599
|
Emma Safety Footwear
MM93786841 |
41 |
258.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13439599
|
Emma Safety Footwear
MM93786842 |
42 |
258.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13459599
|
Emma Safety Footwear
MM93786843 |
43 |
258.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13469599
|
Emma Safety Footwear
MM93786844 |
44 |
258.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13489599
|
Emma Safety Footwear
MM93786846 |
46 |
258.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15979091
|
Emma Safety Footwear
MM93786849 |
49 |
261.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur / Sympatex™
- Résistance chimique / Déperlance
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
Acier |
Lacets | |
Pluvius | |
Cuir | |
Produits chimiques |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Pluvius