Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Pluvius
Click to view available options
Dimensions:
41
42
43
44
46
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur / Sympatex™
- Résistance chimique / Déperlance
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir, Gris |
| Conception | Pluvius |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 43 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Résistant à | Produits chimiques |