Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Pluvius
Protection Sympatex™, chaussures ultra résistantes à l’usure et ultra déperlantes, y compris aux produits chimiques corrosifs. Adhérence exceptionnelle par tous les temps et un bon ajustement au pied.
Marque: Emma Safety Footwear MM93786842
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur / Sympatex™
- Résistance chimique / Déperlance
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
42 | |
Produits chimiques |
Lacets | |
Pluvius | |
Cuir | |
Acier |