Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille pour instruments Thermo Scientific™
Obtenez des résultats précis et reproductibles sur une gamme de volumes grâce aux seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
133.62€ - 159.10€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Volume (métrique) | 0,5 μl |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10310975
|
Thermo Scientific™
36500500 |
Calibre 31 | N/A | ||||||
12886036
|
Thermo Scientific™
365A0241 |
23 G |
159.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10585245
|
Thermo Scientific™
36504046 |
Calibre 26 |
142.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Obtenez des résultats précis et reproductibles sur une gamme de volumes grâce aux seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
- Seringues manuelles de taille standard
- Fond blanc pour une meilleure lisibilité
- Marquages résistant aux solvants
Spécification
Non | |
0,5 μl | |
Cône |