Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille pour instruments Thermo Scientific™
Code produit. 12886036 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
Calibre 26
Calibre 31
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12886036
Marque: Thermo Scientific™ 365A0241
Obtenez des résultats précis et reproductibles sur une gamme de volumes grâce aux seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
Obtenez des résultats précis et reproductibles sur une gamme de volumes grâce aux seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
  • Seringues manuelles de taille standard
  • Fond blanc pour une lecture aisée
  • Marquages résistants aux solvants
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Volume de 0,5 μl ; calibre 23 ; longueur de 57 mm
    Calibre d’aiguille 23 G
    Longueur (métrique) 57 mm
    Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible
    Jetable Non
    Quantité Chaque
    Volume (métrique) 0,5 μl
    Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
    Type de pointe d’aiguille Cône
    À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH et échantillonneur automatique TriPlus 100LS
    Type de connexion Amovible