Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille pour instruments Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
Calibre 26
Calibre 31
Conditionnement:
1 pièce
Description
Obtenez des résultats précis et reproductibles sur une gamme de volumes grâce aux seringues pour échantillonneur automatique à piston dans l’aiguille Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
- Seringues manuelles dans des tailles standard de l’industrie
- Échelle graduée blanche pour une meilleure lisibilité
- Marquages résistant aux solvants
Spécification
Spécification
| Description | Volume : 0,5 μl ; Calibre 31 ; Longueur : 75 mm |
| Calibre d’aiguille | Calibre 31 |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC, piston dans l’aiguille |
| Jetable | Non |
| Volume (métrique) | 0,5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 75 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS3000, AS2000, AS200 et AS800 |