Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF75, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque:  Memmert™ UF75B29719
Code produit. 17589635
  • 130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
Spécification
Étuve UF75
Extension de tube emboîtable
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Nom du produit
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF75, droite > S’utilise avec : UF75