Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+
Le pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+ contient un agitateur magnétique, un capteur pt1000, un support pour capteur pt1000 et une housse de protection en silicone.
Marque: Heidolph™ 506-11157-00
1290.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Inclut :
- Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ (145 mm de diamètre)
- Chauffage rapide et précis
- Sans dépassement de température
- Pour un travail respectueux des échantillons
- Capteur de température Pt1000 pour une maîtrise précise de la température
- Support avec câble pour fixer solidement le capteur de température Pt1000
- Housse de protection en silicone pour protéger durablement votre agitateur magnétique
- Également disponible avec plaque de 135 mm sur demande
Spécification
Alliage d’aluminium | |
145 mm | |
Agitateur à plaque chauffante | |
25 kg | |
Multiple | |
3 ans | |
CE |
115/230 V | |
20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C | |
Rond | |
Différents styles | |
20 L | |
0,168 x 0,299 x 0,101 m | |
TFT |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+ > Pack agitateur magnétique Hei-PLATE ; Taille de récipient max. :20 L ; diamètre :145 mm ; Affichage :TFT
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu