Learn More
SI Analytics™ Câbles de connexion et fiches
Les câbles et fiches de connexion SI Analytics™ sont disponibles dans diverses combinaisons de prises d’électrodes, de prises d’instruments et de longueur de câble.
41.10€ - 255.00€
Code produit | Marque | Comprend | Type | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10001072
|
SI Analytics™
285122489 |
Câble coaxial de 1 m, fiche banane de 2 x 4 mm | L 1 NN | 1 m |
46.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10535553
|
SI Analytics™
285120303 |
10m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | K 10 A | 5 m |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10326932
|
SI Analytics™
285122457 |
Câble coaxial de 1 m, Fiche banane de 4 mm | L 1 N | 1 m |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10604671
|
SI Analytics™
285122497 |
Câble coaxial 1 m, connecteur BNC de l’instrument | L 1 BNC | 1 m |
60.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10406812
|
SI Analytics™
285120217 |
1m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | K 1 A | 1 m |
64.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10684661
|
SI Analytics™
285122456 |
Câble coaxial 1 m, connecteur DIN de l’instrument | L 1 A | 1 m |
74.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10466165
|
SI Analytics™
285122464 |
Câble coaxial de 2 m, fiche d’instrument DIN | L 2 A | 2 m |
68.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10652832
|
SI Analytics™
285129841 |
VP 6-pole electrode socket, 5 m cable KA 19 (1 coaxial + 3 cords) up to 130 °C, free end | Plug Cable Combination | 5 m |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10152071
|
SI Analytics™
285120028 |
2m Coaxial Cable, Free End | K2X | 2 m |
51.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10559371
|
SI Analytics™
285120258 |
5m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | K5A | 10 m |
89.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fiche coaxiale pour électrodes combinées de pH, redox, ammoniac et sodium, électrodes simples de pH et redox ainsi qu’électrodes de référence de la série Plus. Les fiches des séries L et LB sont compatibles. Les prises LB sont de la même couleur que les électrodes BlueLine
- Fiche d’électrode pour électrodes de référence de la série précédente
- Fiche pour cellules de mesure de la conductivité avec capteur de température et cellules à oxygène, pour les anciens modèles
Spécification
Connecteur d’électrode coaxial |