Learn More
SI Analytics™ Câbles de connexion et fiches
Les câbles et fiches de connexion SI Analytics™ sont disponibles dans diverses combinaisons de prises d’électrodes, de prises d’instruments et de longueur de câble.
Marque: SI Analytics™ 285120258
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Combinaison fiche-câble, type : Câble coaxial L 1 BNC de 1 m, fiche BNC
- Connecteur d’électrode coaxial pour électrodes de redox et de pH avec tête enfichable
- En option avec fiche DIN (Allemagne), fiche BNC ou fiche Metrohm (internationale), longueur de câble de 1 m
- Autres combinaisons de câbles sur demande
- Type : L1 BNC
- Connexion : connecteur enfichable - BNC
Spécification
Coaxial Electrode Plug | |
K5A | |
5m Coaxial Cable, DIN Instrument Plug | |
10 m |