Learn More
SI Analytics™ Câbles de connexion et fiches
Les câbles et fiches de connexion SI Analytics™ sont disponibles dans diverses combinaisons de prises d’électrodes, de prises d’instruments et de longueur de câble.
Marque: SI Analytics™ 285122457
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fiche coaxiale pour électrodes combinées de pH, redox, ammoniac et sodium, électrodes simples de pH et redox ainsi qu’électrodes de référence de la série Plus. Les fiches des séries L et LB sont compatibles. Les prises LB sont de la même couleur que les électrodes BlueLine
- Fiche d’électrode pour électrodes de référence de la série précédente
- Fiche pour cellules de mesure de la conductivité avec capteur de température et cellules à oxygène, pour les anciens modèles
Spécification
Connecteur d’électrode coaxial | |
L 1 N | |
Câble coaxial de 1 m, Fiche banane de 4 mm | |
1 m |